Tisk…
Inden, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Indene
M-Clarity™ quality level = MQ100
168769-25G 168769-5G
SIAL168769-25GEA 3110 CZK
SIAL168769-25G SIAL168769-5G
Inden, Sigma-Aldrich®
Inden
Vzorec: C₉H₈
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003777
CAS číslo: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964