Tisk…
Inden for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1H-Indene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20701.0250 8.20701.1000
8.20701.0250EA 2130 CZK
8.20701.0250 8.20701.1000
Inden for synthesis, Sigma-Aldrich®
Inden
Vzorec: C₉H₈
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003777
CAS číslo: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -2 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 181 - 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.5762 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)