Tisk…
Inden 90% stabilised, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indene
122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 7510 CZK
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
Inden 90% stabilised, Technical Grade
Inden
Vzorec: C₉H₈
MW: 116.16
Bod varu: 181 °C (760 mmHg)
Bod tání: 5…3 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003777
CAS číslo: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol