Tisk…
Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
N4876-100G N4876-500G
SIALN4876-100GEA 9850 CZK
SIALN4876-100G SIALN4876-500G
Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Ninhydrin
Vzorec: C₉H₆O₄
MW: 178.14
Bod varu: 351
Bod tání: 250…258 °C
Hustota: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003791
CAS číslo: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM