Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
151173-100G
151173-25G
151173-10G
SIAL151173-100GEA
8910
CZK
SIAL151173-100G
SIAL151173-25G
SIAL151173-10G
Ninhydrin, Sigma-Aldrich®
Ninhydrin
Vzorec:
C₉H₆O₄ MW: 178.14 Bod varu: 351 Bod tání: 250…258 °C Hustota: 0.862 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003791 CAS číslo: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 13,06582 |