Tisk…
Ninhydrin ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06762.0010 1.06762.0100
1.06762.0010EA 1990 CZK
1.06762.0010 1.06762.0100
Ninhydrin ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Ninhydrin
Vzorec: C₉H₆O₄
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 250…258 °C
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003791
CAS číslo: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 258 °C (decomposition)
Molar Mass 178.15 g/mol
Bulk Density 680 kg/m3
pH 4.6 - 5.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)