Ninhydrin ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
A10409.09EA
1030
CZK
A10409.09
A10409.14
A10409.18
A10409.30
Ninhydrin ≥99%
Ninhydrin
Purity: 99%
CAS No.: 485-47-2
Molecular Formula: C9H6O4
Formula Weight: 178.14
Melting Point: 251° dec.
Beilstein Reference: 1910963
Merck Reference: 14,6554
MDL No.: MFCD00003791
Vzorec:
C₉H₆O₄ MW: 178,14 g/mol Bod varu: 351 °C (1013 hPa) Bod tání: 251 °C (rozkl.) Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003791 CAS číslo: 485-47-2 EINECS: 207-618-1 Merck Index: 14,6554 |