Tisk…
Ninhydrin ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
415720100 415720250 415721000 415720010
ACRO415720100EA 1610 CZK
ACRO415720100 ACRO415720250 ACRO415721000 ACRO415720010
Ninhydrin ACS
Ninhydrin
Vzorec: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003791
CAS číslo: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ff1a5cd0c772262dac61a6c63dbdeca97baa2c&vid=61d6c7dbd1fe019587f026a878ce0951ce80fcc8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point Passes test
Solubility Passes test
Identification Passes test
Sensitivity (to amino acids) Passes test