1,3-Indandione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2002-5G-A
I2002-25G-A
SIALI2002-5G-AEA
1450
CZK
SIALI2002-5G-A
SIALI2002-25G-A
1,3-Indandione, Sigma-Aldrich®
1,3-Indandione
Vzorec:
C₉H₆O₂ MW: 146.15 Bod varu: 283 Bod tání: 129…132 °C Hustota: 1.37 g/cm³ (21 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003779 CAS číslo: 606-23-5 EINECS: 210-109-7 |