Tisk…
6-Methoxy-1-indanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
334070050 334070250
ACRO334070050EA 1540 CZK
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Methoxy-1-indanone 98%
6-Methoxy-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021232
CAS číslo: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %