5-Methoxy-1-indanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
183539-10G
183539-5G
SIAL183539-10GEA
9520
CZK
SIAL183539-10G
SIAL183539-5G
5-Methoxy-1-indanone, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-1-indanone
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Bod varu: 145…150 °C (0,2 mmHg) Bod tání: 107…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003789 CAS číslo: 5111-70-6 EINECS: 225-838-6 |