Tisk…
2-Indanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
146692-10G 146692-50G
SIAL146692-10GEA 4790 CZK
SIAL146692-10G SIAL146692-50G
2-Indanone, Sigma-Aldrich®
2-Indanone
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 220…225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003792
CAS číslo: 615-13-4
EINECS: 210-410-3