5-Bromo-1-indanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B25707.03
B25707.06
B25707.03EA
1260
CZK
B25707.03
B25707.06
5-Bromo-1-indanone ≥97%
5-Bromo-1-indanone
Purity: 98%
CAS No.: 34598-49-7
Molecular Formula: C9H7BrO
Formula Weight: 211.06
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 2357199
Vzorec:
C₉H₇BrO Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 125…129 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082718 CAS číslo: 34598-49-7 |