Tisk…
5-Bromo-1-indanone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
309570010 309570050
ACRO309570010EA 1300 CZK
ACRO309570010 ACRO309570050
5-Bromo-1-indanone 97%
5-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
MW: 211.06
Bod varu: 280
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082718
CAS číslo: 34598-49-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %