Tisk…
4-Phenylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
144754-10G 144754-5G
SIAL144754-10GEA 10200 CZK
SIAL144754-10G SIAL144754-5G
4-Phenylimidazole, Sigma-Aldrich®
4-Phenylimidazole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144.18
Bod varu: 182…184 °C (1 mmHg)
Bod tání: 144…146 °C
MDL Number: MFCD00005197
CAS číslo: 670-95-1
EINECS: 211-580-1