Tisk…
4-Phenylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyl-1H-imidazole
L02237.04 L02237.09
L02237.04EA 1620 CZK
L02237.04 L02237.09
4-Phenylimidazole ≥98%
4-Phenylimidazole
Purity: 98+% CAS No.: 670-95-1 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 143-145° Beilstein Reference: 2969
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144.18
Bod varu: 182…184 °C (1 mmHg)
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005197
CAS číslo: 670-95-1
EINECS: 211-580-1