Tisk…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
88545-1G 88545-25G 88545-5G
SIAL88545-1GEA 855 CZK
SIAL88545-1G SIAL88545-25G SIAL88545-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄S
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005289
CAS číslo: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4