Tisk…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22008.09 B22008.18 B22008.30
B22008.09EA 3010 CZK
B22008.09 B22008.18 B22008.30
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole tech. 90%, technická kvalita
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Purity: 90% CAS No.: 6160-65-2 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 98-102° Beilstein Reference: 609349 MDL No.: MFCD00005289
Vzorec: C₇H₆N₄S
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005289
CAS číslo: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4