Tisk…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
168480100 168480250
ACRO168480100EA 3260 CZK
ACRO168480100 ACRO168480250
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 90% tech.
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄S
Bod tání: 96…103 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005289
CAS číslo: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bright yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥88.0 %