Tisk…
1,1'-Carbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
MQ300
115533-100G 115533-10G 115533-1KG 115533-25G 115533-5G
SIAL115533-100GEA 10990 CZK
SIAL115533-100G SIAL115533-10G SIAL115533-1KG SIAL115533-25G SIAL115533-5G
1,1'-Carbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄O
MW: 162.15
Bod tání: 111…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005286
CAS číslo: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819