Tisk…
1,1'-Carbonyldiimidazole zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
MQ200
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002
8.02301.0005EA 1300 CZK
8.02301.0005 8.02301.0025 8.02301.0100 8.02301.0002
1,1'-Carbonyldiimidazole zS, Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄O
MW: 162.15
Bod tání: 111…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005286
CAS číslo: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 162.15 g/mol
pH 7.7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C7H6N4O