Tisk…
2,4-Dimethylimidazole 90% tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
210320050 210320250
ACRO210320050EA 2180 CZK
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimethylimidazole 90% tech.
2,4-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 266 °C (733 mmHg)
Bod tání: 85…87 °C
MDL Number: MFCD00022365
CAS číslo: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %