Tisk…
1,2-Dimethylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
136131-100G 136131-500G 136131-5G
SIAL136131-100GEA 1570 CZK
SIAL136131-100G SIAL136131-500G SIAL136131-5G
1,2-Dimethylimidazole, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005294
CAS číslo: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2