Tisk…
1,2-Dimethylimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03245.0100 8.03245.0500
8.03245.0100EA 1600 CZK
8.03245.0100 8.03245.0500
1,2-Dimethylimidazole for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38 °C
Hustota: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005294
CAS číslo: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 30 - 40 °C
Molar Mass 96.13 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 480 °C