1,2-Dimethylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Dimethyl-1H-imidazole
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
704
CZK
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimethylimidazole ≥98%
1,2-Dimethylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Vzorec:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Bod varu: 203…205 °C Bod tání: 35…38 °C Hustota: 1,084 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005294 CAS číslo: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |