Tisk…
1,2-Dimethylimidazole 96+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
159441000 159445000
ACRO159441000EA 1440 CZK
ACRO159441000 ACRO159445000
1,2-Dimethylimidazole 96+%
1,2-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 1,084 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005294
CAS číslo: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Crystals or crystalline mass or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (In methanol)
Residue after reduction ≤0.02 %