1-Benzylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00802.06
L00802.14
L00802.06EA
1180
CZK
L00802.06
L00802.14
1-Benzylimidazole ≥98%
1-Benzylimidazole
Purity: 98+%
CAS No.: 4238-71-5
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 68-73°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00005296
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Bod varu: 310 °C Bod tání: 68…73 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005296 CAS číslo: 4238-71-5 EINECS: 224-200-4 |