Tisk…
4-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Methyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
199885-250G 199885-50G
SIAL199885-250GEA 5890 CZK
SIAL199885-250G SIAL199885-50G
4-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
4-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
MDL Number: MFCD00005201
CAS číslo: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III