4-Methylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24139.09
B24139.18
B24139.30
B24139.09EA
1020
CZK
B24139.09
B24139.18
B24139.30
4-Methylimidazole ≥98%
4-Methylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 822-36-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 49-57°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 1453
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005201
Vzorec:
C₄H₆N₂ Bod varu: 263 °C Bod tání: 49…57 °C Hustota: 1,020 Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005201 CAS číslo: 822-36-6 EINECS: 212-497-3 UN: 3263 ADR: 8,III |