Tisk…
4-Methylimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-1H-imidazole
190330500 190332500
ACRO190330500EA 2030 CZK
ACRO190330500 ACRO190332500
4-Methylimidazole 98%
4-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 263 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…56 °C
Hustota: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
MDL Number: MFCD00005201
CAS číslo: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
GC ≥97.5 %