Tisk…
2-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M50850-100G M50850-500G
SIALM50850-100GEA 1890 CZK
SIALM50850-100G SIALM50850-500G
2-Methylimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…133 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005190
CAS číslo: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3259
ADR: 8,III