Tisk…
2-Methylimidazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127000010 127001000 127005000
ACRO127000010EA 10340 CZK
ACRO127000010 ACRO127001000 ACRO127005000
2-Methylimidazole 99%
2-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 142…145 °C
Hustota: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005190
CAS číslo: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
UN: 3263
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %