1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
336092-100ML
336092-1L
336092-2L
SIAL336092-100MLEA
2110
CZK
SIAL336092-100ML
SIAL336092-1L
SIAL336092-2L
1-methylimidazol, Sigma-Aldrich®
1-methylimidazol
Vzorec:
C₄H₆N₂ Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Bod tání: –2 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005292 CAS číslo: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 3267 ADR: 8,II |