1-methylimidazol ≥99.0% (by GC) for synthesis
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05852.0100
8.05852.1000
8.05852.0025
8.05852.0100EA
1930
CZK
8.05852.0100
8.05852.1000
8.05852.0025
1-methylimidazol ≥99.0% (by GC) for synthesis
1-methylimidazol
Vzorec:
C₄H₆N₂ Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Bod tání: –2 °C Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005292 CAS číslo: 616-47-7 EINECS: 210-484-7 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -2 °C |
Molar Mass | 82.10 g/mol |
Boiling Point | 198 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 92 °C |
Explosion Limit | 2.7 - 15.7 %(V) |
Density | 1.035 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |