Tisk…
1-methylimidazol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
A12575.22 A12575.36 A12575.A3 AB117942.0100
A12575.22EA 1340 CZK
A12575.22 A12575.36 A12575.A3 ABCRAB117942.0100
1-methylimidazol ≥99%
1-Methylimidazole
Purity: 99% CAS No.: 616-47-7 Molecular Formula: C4H6N2 Formula Weight: 82.11 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -6° Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 105197 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005292
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 195…197 °C
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1,031
Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005292
CAS číslo: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 3267
ADR: 8,III