Tisk…
1-methylimidazol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 1650 CZK
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-methylimidazol 99%
1-methylimidazol
Vzorec: C₄H₆N₂
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005292
CAS číslo: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA