Tisk…
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
I202-100G I202-2KG I202-500G I202-5G
SIALI202-100GEA 3130 CZK
SIALI202-100G SIALI202-2KG SIALI202-500G SIALI202-5G
Imidazol, Sigma-Aldrich®
Imidazole
Vzorec: C₃H₄N₂
Bod varu: 255 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…90 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005183
CAS číslo: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM