Tisk…
4-Nitroimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 2220 CZK
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazole 98%
4-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005196
CAS číslo: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %