Tisk…
2-Nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
195650-1G 195650-250MG
SIAL195650-1GEA 11300 CZK
SIAL195650-1G SIAL195650-250MG
2-Nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Nitroimidazole
Vzorec: C₃H₃N₃O₂
Bod tání: 279…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005185
CAS číslo: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00923