Tisk…
Fenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
P26252-100G P26252-500G P26252-5G
SIALP26252-100GEA 1500 CZK
SIALP26252-100G SIALP26252-500G SIALP26252-5G
Fenylhydrazin, Sigma-Aldrich®
Fenylhydrazin
Vzorec: C₆H₈N₂
MDL Number: MFCD00007573
CAS číslo: 100-63-0
Merck Index: 12,07447