Fenylhydrazin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
296685000
296681000
296680025
ACRO296685000EA
3070
CZK
ACRO296685000
ACRO296681000
ACRO296680025
Fenylhydrazin 97%
Fenylhydrazin
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |