Tisk…
Xenon difluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
394505-1G 394505-5G
SIAL394505-1GEA 9660 CZK
SIAL394505-1G SIAL394505-5G
Xenon difluoride, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Vzorec: F₂Xe
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Hustota: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040538
CAS číslo: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072