Oxid jodičný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
278890-100G
278890-25G
SIAL278890-100GEA
10900
CZK
SIAL278890-100G
SIAL278890-25G
Oxid jodičný, Sigma-Aldrich®
Oxid jodičný
Vzorec:
I₂O₅ Hustota: 4,79 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011356 CAS číslo: 12029-98-0 EINECS: 234-740-2 UN: 1479 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05040 |