Tisk…

Oxid jodičný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

229709-250G 229709-25G
SIAL229709-250GEA 26510 CZK
SIAL229709-250G SIAL229709-25G
Oxid jodičný, Sigma-Aldrich®
Oxid jodičný
Vzorec: I₂O₅
MW: 333,81 g/mol
Hustota: 4,79 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011356
CAS číslo: 12029-98-0
EINECS: 234-740-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,05040

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR