Tisk…
Kyanogenbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C91492-100G C91492-25G C91492-500G C91492-5G
SIALC91492-100GEA 5480 CZK
SIALC91492-100G SIALC91492-25G SIALC91492-500G SIALC91492-5G
Kyanogenbromid, Sigma-Aldrich®
Kyanogenbromid
Vzorec: CBrN
Bod varu: 61,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011597
CAS číslo: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763