Tisk…
Kyanogenbromid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 2170 CZK
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
Kyanogenbromid 97%
Kyanogenbromid
Vzorec: CBrN
Bod varu: 61,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 49…54 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011597
CAS číslo: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 1889
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test