Chlorid joditý for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
2812.0500EA
2580
CZK
2812.0500
2812.1000
Chlorid joditý for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Chlorid joditý
Vzorec:
ICl₃ MW: 233,26 g/mol Bod tání: 63 °C Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036291 CAS číslo: 865-44-1 EINECS: 212-739-8 UN: 3085 ADR: 5.1 (8),II |
Výsledky specifikačního testu
Identifikace | splňuje test |
Form | Liquid |
NIST traceable | Confirmed |