Tisk…
Chlorid joditý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04772.0025 8.04772.0100
8.04772.0025EA 1500 CZK
8.04772.0025 8.04772.0100
Chlorid joditý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid joditý
Vzorec: ICl₃
MW: 233.26
Bod tání: 63
Hustota: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00036291
CAS číslo: 865-44-1
EINECS: 212-739-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05042
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 60 °C (decomposition)
Molar Mass 233.26 g/mol
Vapor Pressure 1.3 hPa (64 °C)
Density 3.12 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula Cl3I
Chemical Formula ICl3