Tisk…
Chlorid jodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
481556-25G 481556-5G
SIAL481556-25GEA 7490 CZK
SIAL481556-25G SIAL481556-5G
Chlorid jodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid jodný
Vzorec: ClI
MW: 162,36 g/mol
Bod varu: 97,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26 °C
Hustota: 3,1 g/cm³ (29 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05039