Tisk…
Chlorid jodný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44348.14 44348.22 44348.36
44348.14EA 1800 CZK
44348.14 44348.22 44348.36
Chlorid jodný ACS
Chlorid jodný
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 Physical Form: Crystalline/Liquid Density: 3.182 Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Dark red/black Odour: Pungent Melting Point: 25-27° Boiling Point: 96-98° Beilstein Reference: 3902972 Merck Reference: 14,5017 UN No.: 1792 MDL No.: MFCD00011354
Vzorec: ClI
Bod varu: 96…98 °C
Bod tání: 25…27 °C
Hustota: 3,182
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 1792
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5017